Ion exchange chromatography media, DEAE Sepharose™ CL-6B
Fournisseur: Cytiva
17-0710-01
17-0710-01EA 792 EUR InStock
17-0710-01
Ion exchange chromatography media, DEAE Sepharose™ CL-6B
Protéines purification Protein Purification Resins
DEAE Sepharose™ CL-6B is a weak anion exchanger.
  • Excellent flow properties
  • High capacity for proteins of all pI values
The ion exchange group is diethylaminoethyl which remains charged and maintains consistently high capacities over the entire working range, pH 3 to 9. Stable to all commonly used aqueous buffers additives such as 8 M urea and 6 M guanidine hydrochloride.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité