Colonnes de dessalage à usage unique PD-10
Fournisseur: Cytiva
17-0851-01
17-0851-01EA 400 EUR InStock
17-0851-01
Colonnes de dessalage à usage unique PD-10
Colonnes pour chromatographie
PD-10 Desalting Columns contain Sephadex G-25 resin for rapid buffer exchange, desalting, and removal of small contaminants (salts, dyes, radioactive labels) from samples using gravity flow or centrifugation.
  • Flexible run protocols: Perform desalting and buffer exchange using gravity flow (1,0 to 2,5 ml samples) or centrifugation (1,75 to 2,5 ml samples)
  • Flexible throughput: Desalt one sample or multiple samples in parallel
  • Good recovery: In the range of 70% to >95%
  • High desalting capacity: Remove >98% salt with gravity; >90% with centrifugation
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité