Protein A
Fournisseur: Cytiva
17-0872-50
17-0872-50EA 951 EUR InStock
17-0872-50
Protein A
Protéines et Peptides
Staphylococcal protein A is the classical immunoglobulin-binding reagent for a wide range of antibodies, used extensively in affinity chromatography and antibody detection applications. The protein is enterotoxin-free and gives reliable results. Protein A binds the Fc regions of IgG antibodies from a variety of species, for convenient antibody purification.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité