Kit de chromatographie d'affinité, MAbTrap™
Fournisseur: Cytiva
17-1128-01
17-1128-01EA 503 EUR InStock
17-1128-01
Kit de chromatographie d'affinité, MAbTrap™
Colonnes pour chromatographie
MAbTrap™ est un kit de chromatographie d'affinité pour la purification rapide et efficace des anticorps IgG monoclonaux et polyclonaux provenant des liquides ascites, du sérum et des surnageants de cultures cellulaires. Le kit MAbTrap™ contient le nécessaire pour effectuer une purification en une seule étape sans utiliser d'équipements compliqués. Il élimine également les processus fastidieux de préparation des tampons et le remplissage de colonnes.
  • Purification des anticorps IgG à partir d'un matériau monoclonal et polyclonal à l'aide d'une seringue en <15 minutes
Information de livraison: contient une colonne HiTrap™ Protein G HP préremplie avec Protein G Sepharose™ High Performance et un concentré de tampon suffisant pour 20 préparations avec une seringue.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité