Sodium dodécyle sulfate (SDS), PlusOne™
Fournisseur: Cytiva
Danger
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
17-1313-01
17-1313-01EA 100.35 EUR InStock
17-1313-01
Sodium dodécyle sulfate (SDS), PlusOne™
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
SDS is an ionic detergent used to solubilise proteins. The PlusOne™ SDS reagent is carefully controlled for carbon chain length and overall quality.
  • pH Range: 6,5 - 8,5
  • Partially soluble in cold water, hot water and methanol,
  • Very slightly soluble in acetone, insoluble in diethyl ether
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288,38 g/mol
Point de fusion: 204…207 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
ONU: 8027
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité