Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)

Fournisseur: Cytiva
Attention

17-1321-01
17-1321-01EA 97.28 EUR InStock
17-1321-01
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
Tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS, Trometamol)
Tris (tris[hydroxymethyl] aminoethane) is suitable for preparing electrophoresis buffer in the pH range of 7,2 to 9,0. It is qualified for 2-D electrophoresis.


Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=81895d1047698a1dfe0d7ffb45301528644796fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Application For preparing electrophoresis buffer. Used in PAGE and Sequencing.
Purity ≥99,8%
pH Range 7.2 - 9.0
Boiling/Condensation Point 219 - 220°C
Melting/Freezing Point 170°C
Solubility Soluble in cold water and hot water, methanol
Physical State Solid
Color White
Storage conditions 10 - 30°C
Estimated shelf life from manufacture date 12 month
Wetted Part 0
Guidance Tris = (tris(hydroximethyl)aminoethane)
DIGE approved Y

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité