PlusOne™ Repel-Silane ES, liquide incolore
Fournisseur: Cytiva
Attention
17-1332-01
17-1332-01EA 327 EUR InStock
17-1332-01
PlusOne™ Repel-Silane ES, liquide incolore
PlusOne™ Repel-Silane ES
Repel-Silane ES is a 2% solution of dimethyldichlorosilane dissolved in octamethylcyclooctasilane.
  • Used in IEF, PAGE and Sequencing
  • Soluble in cold water and hot water
It is used to inhibit sticking of polyacrylamide gels, agarose gels, and nucleic acids to glass surfaces.
Point d'éclair: 56 °C (132.8 °F) (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 1993
ADR: 3,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité