Colonne de chromatographie par échange de cations, HiScreen™ Capto™ S ImpAct
Fournisseur: Cytiva
17-3717-47
17-3717-47EA 163 EUR InStock
17-3717-47
Colonne de chromatographie par échange de cations, HiScreen™ Capto™ S ImpAct
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes HiScreen™ Capto™ S ImpAct sont préremplies à l'aide du milieu de chromatographie par échange de cations Capto™ S ImpAct. Ces colonnes représentent un excellent choix pour l'optimisation de la méthode et la sélection des paramètres.
  • Les lits de faible volume donnent des résultats rapides pour une consommation minimale d'échantillons/de tampons
  • Raccordement en série facile pour atteindre une hauteur de lit de 200 mm
  • Résultats reproductibles ; évolution possible vers les colonnes BioProcess remplies du même milieu de
More Product Information
Collapse All
Désignation Matériau de colonne Granulométrie Dimensions du lit Capacité Débit Débit Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
HiScreen™ Capto™ S ImpAct PP 50 µm 7,7×100 mm 4,7 ml 100 - 300 cm/h 100 - 300 cm/h 1 17-3717-47
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité