Hydrophobic interaction chromatography column, HiScreen™ Capto™ Butyl ImpRes
Fournisseur: Cytiva
17-3719-10
17-3719-10EA 209 EUR InStock
17-3719-10
Hydrophobic interaction chromatography column, HiScreen™ Capto™ Butyl ImpRes
Colonnes pour chromatographie
HiScreen™ Capto™ Butyl ImpRes is a ready-to-use column prepacked with Capto™ Butyl ImpRes hydrophobic interaction chromatography resin.
  • Excellent for method optimisation and parameter screening
  • Easily connected in series to achieve 20 cm bed height
  • Small bed volume gives fast results and minimal sample/buffer consumption
Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same chromatography resin using the same linear fluid velocity.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité