Colonnes HiTrap™ Q FF
Fournisseur: Cytiva
17-5053-01 17-5156-01
17-5053-01EA 167 EUR InStock
17-5053-01 17-5156-01
Colonnes HiTrap™ Q FF
Colonnes pour chromatographie
La colonne HiTrap™ Q FF est préremplie avec de la Q Sepharose™ Fast Flow et constitue un échangeur d'anions fort pour les purifications de protéines à petite échelle ainsi que pour le criblage des conditions de liaison et d'élution.
  • Séparations par échange d'ions rapides et faciles, soit seules soit en série
  • Débits élevés et bon potentiel de transposition à plus grande échelle
  • Utiliser un échangeur d'ions faible si la sélectivité d'un échangeur d'ions fort est insuffisante
  • Transposition à plus grande échelle possible
Composée de billes d'agarose réticulées à 6 % avec des groupes échangeurs d'anions forts d'amine quaternaire, cette résine présente une stabilité chimique élevée, permettant des protocoles de nettoyage en place (NEP) et de désinfection éprouvés. La taille des billes de 90 µm de la résine permet des débits rapides, ce qui facilite l'intensification de la purification.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité