Hydrophobic interaction chromatography media, Capto™ Butyl
Fournisseur: Cytiva
17-5459-01
17-5459-01EA 167 EUR InStock
17-5459-01
Hydrophobic interaction chromatography media, Capto™ Butyl
Protéines purification Protein Purification Resins
Capto™ Butyl is used in the capture and intermediate stages of protein purification. The combination of high capacity, high flow rate and low back pressure reduces process cycle times.
  • Improved productivity and process economy in downstream operations
  • Very high flow rates and large sample volume processing
  • Excellent chemical stability
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité