Hydrophobic interaction chromatography column, HiScreen™ Capto™ Phenyl ImpRes
Fournisseur: Cytiva
17-5484-10
17-5484-10EA 191 EUR InStock
17-5484-10
Hydrophobic interaction chromatography column, HiScreen™ Capto™ Phenyl ImpRes
Colonnes pour chromatographie
HiScreen™ Capto Phenyl ImpRes columns are prepacked with Capto™ Phenyl ImpRes hydrophobic interaction chromatography medium. The columns are an excellent choice for method optimisation and parameter screening.
  • Easily connected in series to achieve 20 cm bed height
  • Small bed volume gives fast results and minimal sample/buffer consumption
Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same chromatography resins using the same linear fluid velocity.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité