L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gamma microcarriers, Cytodex 3
Fournisseur: Cytiva
17-5488-01 17-5488-02 17-5488-03
17-5488-01EA 1400 EUR InStock
17-5488-01 17-5488-02 17-5488-03
Gamma microcarriers, Cytodex 3
Perles Billes microporteuses
The microcarrier of choice for cells that are difficult to culture in vitro - particularly for cells with an epithelial-like morphology.
  • Gamma-sterilised and ready to use for quick culture start-up
  • Delivered in a convenient, single-use container system for easy transfer to various cell culture vessels
  • Supplied dry to save storage space and facilitate transportation
  • Enable culturing of anchorage-dependent cells in single-use bioreactor to eliminate the need for cleaning and cleaning validation
  • Supported by extensive product documentation to facilitate
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité