Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Ammoniaque ≥25% (base NH₃) dans l'eau, Puriss. p.a. plus, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water

17093-1L
17093-1LEA 119 EUR InStock
17093-1L
Ammoniaque ≥25% (base NH₃) dans l'eau, Puriss. p.a. plus, Fluka™
Ammoniaque
  • Exceeds standard ACS specifications with additional trace metals analysis
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.


Formule: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Point d'ébullition: 37.7 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –92 °C
Densité: 0.90 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
ONU: 2672
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 25 %
Non-volatile matter Max. 10 ppm
Silver (Ag) Max. 0.01 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.01 ppm
Arsenic, antimony (as As) Max. 0.01 ppm
Gold (Au) Max. 0.01 ppm
Boron (B) Max. 0.01 ppm
Barium (Ba) Max. 0.01 ppm
Beryllium (Be) Max. 0.01 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.01 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.01 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.01 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.01 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.01 ppm
Cesium (Cs) Max. 0.01 ppm
Copper (Cu) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.01 ppm
Gallium (Ga) Max. 0.01 ppm
Germanium (Ge) Max. 0.01 ppm
Indium (In) Max. 0.01 ppm
Potassium (K) Max. 0.01 ppm
Lithium (Li) Max. 0.01 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.01 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.01 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.01 ppm
Sodium (Na) Max. 0.01 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.01 ppm
Lead (Pb) Max. 0.01 ppm
Platinum (Pt) Max. 0.01 ppm
Tin (Sn) Max. 0.01 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.01 ppm
Titanium (Ti) Max. 0.01 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.01 ppm
Vanadium (V) Max. 0.01 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.01 ppm
Zirconium (Zr) Max. 0.01 ppm
Explosion Limit 27 %
Chloride (Cl) Max. 0.2 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.2 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..