Systèmes de purification de l'eau, PURELAB® Flex 3 et 4
Fournisseur: ELGA LabWater
PF4XXXXM1
171-0874EA 6350.3 EUR InStock
171-0874
Systèmes de purification de l'eau, PURELAB® Flex 3 et 4
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
Le PURELAB® Flex est spécialement conçu pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Il combine la facilité d'utilisation avec la distribution précise d'eau pure. Le distributeur manuel à utilisation intuitive est néanmoins sophistiqué et permet à l'utilisateur de distribuer de façon précise tout volume d'eau spécifique choisi, à la qualité exacte nécessaire. Surveillance intelligente en temps réel du carbone organique total (TOC). Choix unique d'options de distribution d'eau. Installation sur paillasse/murale. Produisez de l'eau OI de type III à partir d'eau prépurifiée ou d'eau du robinet.
  • Conçu pour une installation simple et aisée
  • Conception ergonomique du combiné pour une utilisation intuitive
  • Affichage clair de la pureté de l'eau pour une confiance absolue durant la distribution
  • Surveillance en temps réel du carbone organique total (TOC) pour les applications analytiques critiques
  • Informations importantes affichées en permanence (état du système, TOC, alarme...)
  • Capture de données via un port USB pour la validation des performances du système
Applications types: électrochimie, électrophorèse, alimentation d'autoclave, alimentations de systèmes de production d'eau ultrapure, HPLC, culture hydroponique, générateurs de vapeur.
Le PURELAB® Flex 3 clarifie l'eau du robinet pour donner de l'eau ultrapure de type I en une seule étape. Pureté d'eau absolue jusqu'à 18,2 MΩ-cm. Osmose inverse à circulation à travers des UV de 185/254 nm et purification de désionisation.
Le PURELAB® Flex 4 clarifie l'eau prépurifiée pour donner de l'eau ultrapure de type I en une seule étape. Pureté d'eau absolue jusqu'à 18,2 MΩ-cm. Le réservoir doit être rempli manuellement avec de l'eau de qualité de type 2.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité