Water Guard, arium®
Fournisseur: Sartorius
610AWG1
171-0899EA 501 EUR InStock
171-0899
Water Guard, arium®
Détecteurs de fuites Détecteurs de fuites de liquides
Arium® Water Guard détecte à temps les fuites. Cela permet une protection efficace contre les dégâts des eaux en laboratoire.
  • Matériau de haute qualité, non corrosif
  • Alarme visuelle et sonore
  • Facile à installer
  • Support mural intégré pour l'électrovanne
  • Polyvalence
Les fuites sont enregistrées par un capteur optique. La conduite d'admission est ainsi automatiquement fermée et un signal sonore retentit. Par ailleurs, l'utilisateur peut également surveiller en permanence l'état du système sur l'écran à LED intégré.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité