Mini scientific cartridge kit, arium®
Fournisseur: Sartorius
H2O-S-PACK
171-0978EA 296 EUR InStock
171-0978
Mini scientific cartridge kit, arium®
Filtres Cartouches filtrantes
Arium® mini scientific pack deionisation cartridge faetures top-down-flow technology which is optimised for the removal of both organic and inorganic constituents. The set was designed specifically to match the unit and delivers ultrapure water that exceeds the ASTM Type 1 quality standard.
  • High performance capacity with efficient ion exchange resins
  • Fast and effective adsorption of impurities through high-grade activated carbon
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité