Anti-APP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
171610-50
171610-50EA 758 EUR InStock
171610-50
Anti-APP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: APP (amyloid beta (A4) precursor protein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 µl 50 µl 171610-50
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité