Reverse osmosis water purification system, Millipore®
Fournisseur: Merck
CDRC00201
172-5087EA 823 EUR InStock
172-5087
Reverse osmosis water purification system, Millipore®
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
This Reverse Osmosis membrane removes 95 to 99% of contaminants including ions, particulates, bacteria, and organic molecules (MW >200kDa)
Height: 41 cm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité