Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cuivre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor

1736-01EA 0 EUR InStock
1736-01
Cuivre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Cuivre


Formule: Cu
Point d'ébullition: 2595 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.90 %
Assay (Cu) ≥ 99.90 %
Insoluble in Dilute HNO₃ ≤ 0.02 %
Antimony and Tin (as Sn) ≤ 0.005 %
Iron (Fe) ≤ 0.005 %
Lead (Pb) ≤ 0.005 %
Manganese (Mn) ≤ 0.001 %
Phosphorus (P) ≤ 0.001 %
Silver (Ag) ≤ 0.002 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤ 5.000 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité