Tétraiodure de zirconium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
17400.14
17400.14EA 681 EUR InStock
17400.14
Tétraiodure de zirconium ≥99%
Tétraiodure de zirconium
Purity: 99% CAS No.: 13986-26-0 Molecular Formula: I4Zr Formula Weight: 598.84 Physical Form: Powder Density: 4.85 Appearance: Orange Melting Point: 431° subl. Merck Reference: 14,10178 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00049641
Formule: I₄Zr
MW: 598,84 g/mol
Point de fusion: 431 °C (subl.)
Densité: 4.85
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049641
Numéro CAS: 13986-26-0
EINECS: 237-780-9
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,10178
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité