2,3-Dihydroxy-biphenyl ≥98.0% (par HPLC), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
17403-100MG
17403-100MGEA 101 EUR InStock
17403-100MG
2,3-Dihydroxy-biphenyl ≥98.0% (par HPLC), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
2,3-Dihydroxy-biphenyl
Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Point de fusion: 108…113 C
Numéro MDL: MFCD00155166
Numéro CAS: 1133-63-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e232899ad2990c50db29a4e62085d6c4f411be45&vid=d6e9871a2f7e0ad64f9c5896bf00a0f717a0df50&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité