Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Imidazole, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine

1747.0100EA 79.78 EUR InStock
1747.0100 1747.9010
Imidazole, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Imidazole


Formule: C₃H₄N₂
MW: 68,08 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 89…90 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005183
Numéro CAS: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 99.5 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Melting Point 88 - 90 °C
Residue after Ignition max. 0.1 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité