tri-Sodium citrate dihydraté, BAKER, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
1758.1000EA 57.11 EUR InStock
1758.1000
tri-Sodium citrate dihydraté, BAKER, J.T.Baker®
tri-Sodium citrate dihydraté
Formule: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
MW: 294,1 g/mol
Point de fusion: 150 °C
Densité: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150031
Numéro CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Assay (anhydrous substance) 99.0 - 100.5 %
Acidity or Alkalinity passes test
Appearance of solution passes test
Chloride (Cl) max. 0.003 %
Heavy Metals (as Pb) max. 10 ppm
Identification passes test
Oxalates (C2O4) max. 300 ppm
Readily Carbonisable Substances passes test
Sulfate (SO4) max. 0.005 %
Water (H2O) 11.0 - 13.0 %
Additional Specification(s):
Tartrate passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité