Sodium dihydrogénophosphate dihydraté, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
1768.1000EA 46.44 EUR InStock
1768.1000
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté
Formule: NaH₂PO₄·2H₂O
Point d'ébullition: ∼650 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60 °C
Densité: 1.91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149209
Numéro CAS: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
ATTEINDRE: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 98 %
Trace Impurities (in ppm)
Arsenic (As) max. 2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité