Sodium sulfite, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
1777.1000EA 38.68 EUR InStock
1777.1000
Sodium sulfite, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Sodium sulfite
Formule: Na₂SO₃
Point de fusion: > 500 °C
Densité: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003503
Numéro CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
ATTEINDRE: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 95 %
Chloride (Cl) max. 0.02 %
Iron (Fe) max. 0.002 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm)Arsenic (As) max. 2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité