2,6-Diméthyl-5-heptenal stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dimethylhept-5-enal
17773.30
17773.30EA 98.9 EUR InStock
17773.30
2,6-Diméthyl-5-heptenal stabilisé
2,6-Diméthyl-5-heptenal
CAS No.: 106-72-9 Molecular Formula: C9H16O Formula Weight: 140.22 Flash Point: 60°(141°F) Physical Form: Liquid Density: 0.879 Refractive Index: 1.4441 Sensitivity: Air Sensitive Boiling Point: 116-124°/100mm UN No.: 1989 MDL No.: MFCD00006981
Formule: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Point d'ébullition: 116…124 °C (100 mmHg)
Densité: 0.851
Point d'éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006981
Numéro CAS: 106-72-9
EINECS: 203-427-2
ONU: 1989
ADR: ,
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité