Sodium thiosulfate pentahydraté, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
1779.9050EA 0 EUR InStock
1779.9050
Sodium thiosulfate pentahydraté, J.T.Baker®
Sodium thiosulfate pentahydraté
Formule: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248,19 g/mol
Point de fusion: 48 °C
Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149186
Numéro CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité