Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium hydrogénocarbonate, BAKER, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Synonyms: Sodium bicarbonate

1780.1000EA 26.52 EUR InStock
1780.1000 1780.5000
Sodium hydrogénocarbonate, BAKER, J.T.Baker®
Sodium hydrogénocarbonate


Formule: NaHCO₃
MW: 84,01 g/mol
Point de fusion: 270 °C
Densité: 2.159 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003528
Numéro CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Assay 99.0 - 101.0 %
Ammonium (NH4) max. 20 ppm
Appearance of solution passes test
Carbonates passes test
Arsenic (As) max. 2 ppm
Calcium (Ca) max. 100 ppm
Chloride (Cl) max. 150 ppm
Iron (Fe) max. 20 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 10 ppm
Identification passes test
Sulfates (as SO4) max. 150 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité