Supelco® Organic Reference Standard, Lipid Standards: Triglyceride Mixtures
Fournisseur: Merck
17811-1AMP
17811-1AMPEA 43.5 EUR InStock
17811-1AMP
Supelco® Organic Reference Standard, Lipid Standards: Triglyceride Mixtures
Étalons Étalons organiques
Conditionnement: 100 mg ampule contains approximately equal amounts by weight of: Tricaprylin (C8:0) Tricaprin (C10:0) Trilaurin (C12:0) Trimyristin (C14:0) Tripalmitin (C16:0)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité