Apigenine, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
178278-5
178278-5EA 98.7 EUR InStock
178278-5
Apigenine, Millipore®
Apigenin
Formule: C₁₅H₁₀O₅
Numéro MDL: MFCD00006831
Numéro CAS: 520-36-5
EINECS: 208-292-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité