4'-Hydroxy-3'-méthoxyacétophénone, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
178385-1
178385-1EA 157 EUR InStock
178385-1
4'-Hydroxy-3'-méthoxyacétophénone, Millipore®
4'-Hydroxy-3'-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115 °C
Numéro MDL: MFCD00008747
Numéro CAS: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Merck Index: 13,00746
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité