Anti-APOE Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
178479-500
178479-500EA 700 EUR InStock
178479-500
Anti-APOE Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: APOE (apolipoprotein E)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité