CD437 ≥98% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: AHPN, 6-(3-(Adamantan-1-yl)-4-hydroxyphenyl)-2-naphthoic acid, Apoptosis Activator VI, 6-[3-(1-Adamantyl)-4-hydroxyphenyl]-2-naphthalene carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
178496-5
178496-5EA 160 EUR InStock
178496-5
CD437 ≥98% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
CD437
The Apoptosis Activator VI, CD437/AHPN, also referenced under CAS 125316-60-1, modulates Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
A cell-permeable retinoid-related molecule that induces tumor growth arrest and apoptosis. The exact molecular basis of the underlying mechanism(s) is not yet well understood, however, studies using ovarian adenocarcinoma cells have shown that CD437/AHPN effectively functions as an ER stress inducer.
Formule: C₂₇H₂₆O₃
MW: 398,4936 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03106506
Numéro CAS: 125316-60-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité