Anti-AQP5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
178615-50
178615-50EA 777 EUR InStock
178615-50
Anti-AQP5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AQP5 (aquaporin 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité