Toluène ≥99.5% ACS, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
179418-5L
179418-5LEA 210 EUR InStock
179418-5L
Toluène ≥99.5% ACS, Riedel-de Haën™
Toluène
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Beilstein Number: 635760
Formule: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Point d'ébullition: 110.6 °C
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
ONU: 1294
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Density 3.2 (vs air)
Assay (GC) Min. 99.50 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
S-compounds (as S) Max. 0.003 %
Reaction against H₂SO₄ complying
APHA Max. 10
IR spectrum complying
Vapor Pressure 26 mmHg ( 25 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité