Zinc sulfate heptahydraté, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
1796.1000EA 41.6 EUR InStock
1796.1000
Zinc sulfate heptahydraté, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Zinc sulfate heptahydraté
Formule: ZnSO₄·7H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149894
Numéro CAS: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 104.0 %
Acidity passes test
Alkalies and Alkaline Earths max. 0.9 %
Appearance of solution passes test
Arsenic (As) passes test
Chloride (Cl) max. 300 ppm
Iron (Fe) max. 100 ppm
Lead (Pb) max. 0.002 %
Identification passes test
pH 4.4 - 5.6
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité