Trioxyde de diarsenic, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
17971-10G
17971-10GEA 65.7 EUR InStock
17971-10G
Trioxyde de diarsenic, Supelco®
Trioxyde de diarsenic
Formule: As₂O₃
Point d'ébullition: 465 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 312 °C
Densité: 3.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003433
Numéro CAS: 1327-53-3
EINECS: 215-481-4
ONU: 1561
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,00844
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f85e8ff5571c8ecb4261be61af6efc13632cd31&vid=786a9fdf133bdab95b63ddc73f9c65649909b8bd&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité