Ninhydrine réactif acc.to Stahl, liquide jaune réactif de dérivatisation, pour CCM
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
17975-100ML
17975-100MLEA 85.3 EUR InStock
17975-100ML
Ninhydrine réactif acc.to Stahl, liquide jaune réactif de dérivatisation, pour CCM
Ninhydrine
Ninhydrin reagent is mostly used for the detection of amino acids. It basically gives a characteristic purple color on reaction with a-amino acids and other amino compounds, provided the pH of the reaction is 5.0 or higher.
At an acid pH of 0.3, the reaction of ninhydrin with ornithinine and proline results in a red color product. Ninhydrin reagent can stay stable at room temperature in the absence of nitrogen atmosphere for upto 1 month in the ethylene glycol-sodium acetate solvent system.
Ninhydrin reagent may be used for the quantitative determination of total protein content in tissue hydrolysates.
Formule: C₉H₆O₄
MW: 178,14 g/mol
Densité: 0.823 g/ml (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003791
Numéro CAS: 485-47-2
ONU: 1120
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=61d6c7dbd1fe019587f026a878ce0951ce80fcc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité