Sample loop kit
Fournisseur: Cytiva
18-0404-01
18-0404-01EA 479 EUR InStock
18-0404-01
Sample loop kit
Benodigdheden voor chromatografie Injectieloops voor chromatografiesystemen
Each sample loop consists of tubing 1,8 mm OD and two tubing connectors (M6).
Information de livraison: The kit contains: 1×25 µl sample loop 0,5 mm ID; 1×50 µl sample loop 0,5 mm ID; 1×100 µl sample loop 0,5 mm ID; 1×200 µl sample loop 0,8 mm ID; 1×500 µl sample loop 0,8 mm ID.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Assorted sample loops, PTFE (25, 50, 100, 200, 500 µl) 1 KIT 18-0404-01
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité