Chart recorder pens
Fournisseur: Cytiva
18-1004-23
18-1004-23EA 217 EUR InStock
18-1004-23
Chart recorder pens
Stylos Stylos pour enregistreurs
Pens for use with paper chart recorders.
  • Response time of 0,2 s (2,55 to 97,5% FSD)
  • Fibre tip
Available in blue or red.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité