Gels précoulés, CleanGel IEF
Fournisseur: Cytiva
18-1035-32
18-1035-32EA 545 EUR InStock
18-1035-32
Gels précoulés, CleanGel IEF
Gels d'électrophorèse Gels pré-coulés
CleanGel IEF est un gel de polyacrylamide séché optimisé pour la focalisation isoélectrique analytique (IEF). Le gel est excellent pour la séparation des enzymes à activité préservée.
  • Réalisez des procédures sensibles à l'aide de gels précoulés soigneusement lavés et séchés après le coulage pour éliminer les catalyseurs et le matériau non polymérisé
  • Personnalisez les séparations IEF par regonflement dans un mélange adéquat d'ampholytes supports et d'autres additifs tels que des détergents ou des dénaturants
  • Traitent les gels à dos plastifié mécaniquement stables en toute confiance
Le gel est coulé sur un film de support en polyester et soigneusement lavé pour éliminer les catalyseurs et les substances non polymérisés, puis séché. Avant la focalisation isoélectrique, le gel séché est réhydraté dans une solution contenant des ampholytes supports Pharmalyte™. Des additifs comme l'urée et/ou des détergents peuvent également être ajoutés à ce stade. CleanGel IEF est réhydraté dans un plateau plat (GelPool) à une épaisseur de 0,43 mm.
L'introduction des ampholytes supports et des additifs dans le gel après la polymérisation élimine les risques de copolymérisation des produits chimiques dans la matrice de gel. Ainsi, les gels CleanGel IEF produisent une faible électro-osmose, ce qui se traduit par des bandes nettes et une dérive de gradient de pH minimale. Même les additifs sensibles aux réactions de polymérisation ou qui inhibent la polymérisation peuvent être utilisés.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité