Peristaltic pumps, single-channel, P-1
Fournisseur: Cytiva
18-1110-91
18-1110-91EA 3409 EUR InStock
18-1110-91
Peristaltic pumps, single-channel, P-1
Pompe Pompes péristaltiques
Single channel laboratory pump for use in liquid chromatography and other applications where accurately controlled liquid flows are required.
Single-channel peristaltic pump combines reproducible flow rates with simple operation, either as a standalone unit or interfaced with programmable fraction collectors. Features low pulsation flow from 0,6 to 500 ml/h, automatic pressure plate for convenient tubing changes as well as maximum and reverse flow functions.
Informations de commande: Supplied with support rod/P-1, silicone tubing 1 mm, 2,1 mm and 3,1 mm I-Ø (each 2), six tubing connectors, flow rate guide, Allen key (3 mm), O-ring fuse and fuse.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité