Inlet tubing kit
Fournisseur: Cytiva
18-1119-26
18-1119-26EA 144 EUR InStock
18-1119-26
Inlet tubing kit
Tuyaux Tubulures à chromatographie
Made of Perfluoroethylene-propylene copolymer (FEP).
The tubing is fitted with: 2 x Nut UNF 5/16" male 2 x ferrule. The wetted parts are resistant to organic solvents and salt buffers commonly used in chromatography of biomolecules, except 100% Ethyl acetate, 100% Hexane and 100% Tetrahydrofuran.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité