Connectors, 1/16" male
Fournisseur: Cytiva
18-1147-10
18-1147-10EA 504 EUR InStock
18-1147-10
Connectors, 1/16" male
Raccords et connecteurs
Made of Polyetheretherketone (PEEK).
For 1/16" O. D. tubing, 5/16" male.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité