Butyrate de 1-naphtyle solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
Synonyms: Butyric acid 1-naphthyl ester, α-Naphthyl butyrate, Butanoic acid α-naphthyl ester, Butanoic acid 1-naphthyl ester, Butyric acid α-naphthyl ester
1801-50ML
1801-50MLEA 175 EUR InStock
1801-50ML
Butyrate de 1-naphtyle solution, Sigma-Aldrich®
Butyrate de 1-naphtyle
Intended for use in the Sigma α-Butyrate Esterase kit, procedure 181B
Formule: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,26 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00003923
Numéro CAS: 3121-70-8
ADR: 3,III
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité