N-Phényl-3-(phosphonooxy)naphtalène-2-carboxamide solution 4 g/L dans le methanol stabilisé, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
1802-50ML
1802-50MLEA 145 EUR InStock
1802-50ML
N-Phényl-3-(phosphonooxy)naphtalène-2-carboxamide solution 4 g/L dans le methanol stabilisé, Sigma-Aldrich®
N-Phényl-3-(phosphonooxy)naphtalène-2-carboxamide
Naphthol AS-BI Phosphoric acid solution for use in the Sigma Lymphocyte Enzyme (Acid Phosphatase) Procedure, No. 181A.
  • Suitable for haematology
  • Suitable for histology
Formule: C₁₈H₁₅BrNO₆P
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00004058
Numéro CAS: 1919-91-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité