VWR® VP 86, Mini-pompe à vide à membrane
Fournisseur: VWR Collection
181-0068EA 294 EUR InStock
181-0068 181-0067 181-0065
VWR® VP 86, Mini-pompe à vide à membrane
Pompe Pompes à vide à membrane
Single head, dry running diaphragm pump for a wide range of laboratory applications. It pumps, compresses and evacuates without affecting media, i.e., media remains uncontaminated. Includes diaphragm with patented tension optimisation, which allows the pump size to be smaller extending the service life of the diaphragm.
  • Pompage 100% sans huile, ainsi le milieu n’est pas contaminé lors du pompage, de l’évacuation ou de la compression
  • Pour gaz et vapeurs, de neutres à légèrement corrosifs
  • Fonctionnement sans maintenance, silencieux
* Débit à la pression atmosphérique.
Information de livraison: The diaphragm pump with thermal switch and pipe connection is supplied with an EU connector and operating instructions.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité