VWR® VP 820, Pompe à vide à membrane
Fournisseur: VWR Collection
181-0071EA 1920 EUR InStock
181-0071 181-0072 181-0073
VWR® VP 820, Pompe à vide à membrane
Pompe Pompes à vide à membrane
Pompe à membrane à double tête et fonctionnement à sec pour un large éventail d’applications en laboratoire. Elle pompe, compresse et évacue sans affecter les milieux, ce qui signifie que ces milieux ne sont pas contaminés. La pompe comprend une membrane dotée d’un système d’optimisation de la tension breveté, ce qui permet à la pompe d’être plus petite et de prolonger la durée de vie de la membrane.
  • Pompage 100% sans huile, ainsi le milieu n’e peut pas être contaminé lors du pompage et de l’évacuation
  • Pour les gaz et vapeurs moyennement agressifs
  • Fonctionnement sans maintenance, silencieux
* Débit à la pression atmosphérique
Information de livraison: Comprend une pompe à membrane dotée d’un commutateur thermique, d’un fusible principal, d’un câble de connexion avec prise, et de raccords pour tuyaux de diamètre interne 9 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité