VWR® VP 2 Autovac Chemically Resistant Vacuum System
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
20696767
181-0159EA 4735 EUR InStock
181-0159
VWR® VP 2 Autovac Chemically Resistant Vacuum System
Pompe Pompes à vide à membrane
Le groupe de pompage chimique VP2 Autovac, avec contrôleur de vide, répond aux exigences de l’évaporation rotative moderne. Le contrôle du vide sans hystérésis empêche le retard d’ébullition et la formation de mousse, garantissant ainsi une sécurité élevée et constante du processus ainsi qu’une performance exceptionnellement élevée, même avec un vide faible. Ce contrôle unique permet la détection de la pression de vapeur et l’adaptation entièrement automatique du niveau de vide aux exigences du processus, sans programmation ni intervention de l’utilisateur.
  • Résistance chimique exceptionnelle et tolérance supérieure à la vapeur
  • Excellent vide ultime, même en fonctionnement avec ballast à gaz – fonctionnement intensif
  • Très silencieux et vibrations ultra-faibles
  • Adaptation automatique du niveau de vide tout au long du processus pour un fonctionnement sans surveillance et des temps de traitement courts grâce au contrôle du vide sans hystérésis
  • Contrôle les processus de vide, l’eau de refroidissement et la ventilation à la demande
Le contrôleur de vide est facile à utiliser avec des menus en texte clair, un bouton de sélection et une vanne d’aération intégrée. Cela permet une intervention manuelle simple pendant le processus de distillation. Le système VP 2 Autovac, extrêmement compact, se caractérise par une pompe à membrane résistante aux produits chimiques, avec un vide ultime de 2 mbar et 4 mbar en fonctionnement intensif (fonctionnement avec ballast à gaz pour un nettoyage interne permanent) pour les solvants à point d’ébullition élevé. Le séparateur à l’entrée, fabriqué en verre muni d’un revêtement protecteur, retient les particules et les gouttelettes de liquide.
Pour un fonctionnement sûr et reproductible avec des applications complexes ; dix programmes entièrement configurables peuvent être édités et stockés. Chacun peut être programmé avec jusqu’à dix étapes de temps et de pression, avec des fonctions de contrôle telles que la ventilation, le pompage et la rampe de vide.
Information de livraison: Livré avec trois fiches : UE, UK, CH.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité